2',4'-Difluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
A13420.06 A13420.14
A13420.06EA 51.6 EUR
A13420.06 A13420.14
2',4'-Difluoracetophenon ≥98%
2',4'-Difluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 364-83-0 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4880 Odour: Characteristic Boiling Point: 80-81°/25mm Beilstein Reference: 1940741 MDL No.: MFCD00151261
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,232
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6