2',4'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
001914-25G 001914-100G 001914-250G
FLUO001914-25GEA 42.9 EUR
FLUO001914-25G FLUO001914-100G FLUO001914-250G
2',4'-Difluoracetophenon
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6