3',5'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
002108-5G 002108-25G 002108-100G
FLUO002108-5GEA 0 EUR
FLUO002108-5G FLUO002108-25G FLUO002108-100G
3',5'-Difluoracetophenon
3',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
MDL: MFCD00042489
CAS-Nummer: 123577-99-1