2',5'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,5-Difluorphenyl)ethan-1-on
001930-10G 001930-25G 001930-5G
FLUO001930-10GEA 0 EUR
FLUO001930-10G FLUO001930-25G FLUO001930-5G
2',5'-Difluoracetophenon
2',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 70…80 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,2099 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00009898
CAS-Nummer: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4