2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
003863-25G 003863-100G
FLUO003863-25GEA 186 EUR
FLUO003863-25G FLUO003863-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon
Formel: C₈H₃F₅O
Molecular Weight: 210,1 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000296
CAS-Nummer: 652-29-9
EINECS: 211-487-6