2',3',4'-Trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,3,4-Trifluorphenyl)ethan-1-on
007469-5G 007469-1G
FLUO007469-5GEA 128 EUR
FLUO007469-5G FLUO007469-1G
2',3',4'-Trifluoracetophenon
2',3',4'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
MDL: MFCD00061231
CAS-Nummer: 243448-15-9