2',3',6'-Trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,3,6-Trifluorphenyl)ethan-1-on
007470-5G 007470-1G
FLUO007470-5GEA 146 EUR
FLUO007470-5G FLUO007470-1G
2',3',6'-Trifluoracetophenon
2',3',6'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
MDL: MFCD00070809
CAS-Nummer: 208173-22-2