2',4',5'-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2,4,5-Trifluorphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
340804-1G 340804-5G
SIAL340804-1GEA 26 EUR
SIAL340804-1G SIAL340804-5G
2',4',5'-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4',5'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061193
CAS-Nummer: 129322-83-4