2'-Fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: o-Fluoracetophenon, 1-(2-Fluorphenyl)ethanon
001616-25G 001616-100G 001616-250G
FLUO001616-25GEA 30.8 EUR
FLUO001616-25G FLUO001616-100G FLUO001616-250G
2'-Fluoracetophenon
2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (13.3 hPa)
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000320
CAS-Nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0