3',4',5'-Trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
007953-1G 007953-5G
FLUO007953-1GEA 31.1 EUR
FLUO007953-1G FLUO007953-5G
3',4',5'-Trifluoracetophenon
3',4',5'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
MDL: MFCD00083533
CAS-Nummer: 220141-73-1