3'-Fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: m-Fluoracetophenon
001467-25G 001467-100G
FLUO001467-25GEA 92.7 EUR
FLUO001467-25G FLUO001467-100G
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4