4'-Fluoracetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanon, p-Fluoracetophenon
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 29 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetophenon 99%
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %