4'-Fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanon, p-Fluoracetophenon
001621-250G 001621-1KG 001621-100G
FLUO001621-250GEA 67.1 EUR
FLUO001621-250G FLUO001621-1KG FLUO001621-100G
4'-Fluoracetophenon
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 196
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9