2'-Fluorpropiophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluoropropiophenone
L12423.09 L12423.04 L12423.18
L12423.09EA 64.7 EUR
L12423.09 L12423.04 L12423.18
2'-Fluorpropiophenon ≥99%
2'-Fluorpropiophenon
Purity: 99% CAS No.: 446-22-0 Molecular Formula: C9H9FO Formula Weight: 152.17 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5045 Boiling Point: 89-91°/12mm Beilstein Reference: 3235723 MDL No.: MFCD00009893
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 89…91 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,102
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009893
CAS-Nummer: 446-22-0