4'-Fluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: p-Fluorpropiophenon
001190.25G 001190.100G
FLUO001190.25GEA 50.1 EUR
FLUO001190.25G FLUO001190.100G
4'-Fluorpropiophenon
4'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000356
CAS-Nummer: 456-03-1
EINECS: 207-255-9