α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid

Lieferant: CHEMPUR

SPB05911.250 SPB05911.1
CHMPSPB05911.250EA 0 EUR
CHMPSPB05911.250 MAYBSPB05911.1
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 185…186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,4518 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR