α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
007597-10G 007597-50G 007597-100G
FLUO007597-10GEA 0 EUR
FLUO007597-10G FLUO007597-50G FLUO007597-100G
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 185…186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,4518 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II