2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006405-1G 006405-5G 006405-25G
FLUO006405-1GEA 0 EUR
FLUO006405-1G FLUO006405-5G FLUO006405-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Siedepunkt: 193…195 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,465 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061160
CAS-Nummer: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II