α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 3-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
007598-25G
007598-100G
FLUO007598-25GEA
39.9
EUR
FLUO007598-25G
FLUO007598-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₄ClF₃O Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa) Dichte: 1,4078 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000680 CAS-Nummer: 2251-65-2 EINECS: 218-844-5 UN: 3265 ADR: 8,II |