α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 3-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250279-25ML
250279-5ML
SIAL250279-25MLEA
133
EUR
SIAL250279-25ML
SIAL250279-5ML
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₄ClF₃O Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa) Dichte: 1,4078 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000680 CAS-Nummer: 2251-65-2 EINECS: 218-844-5 UN: 3265 ADR: 8,II |