3-Fluor-4-toluoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluor-4-tolylsäurechlorid, 3-Fluor-4-methylbenzoylchlorid
005791-5G 005791-10G
FLUO005791-5GEA 81.8 EUR
FLUO005791-5G FLUO005791-10G
3-Fluor-4-toluoylchlorid
3-Fluor-4-toluoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
MDL: MFCD00671774
CAS-Nummer: 59189-97-8
UN: 3265
ADR: 8,II