3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006406-5G
006406-25G
FLUO006406-5GEA
123
EUR
FLUO006406-5G
FLUO006406-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O Molecular Weight: 226.56 g/mol Siedepunkt: 119 Dichte: 1.482 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00061157 CAS-Nummer: 171243-30-4 UN: 3265 ADR: 8 II |