5-Fluor-2-toluoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluor-2-tolylsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid
L13750.03 L13750.06
L13750.03EA 24.8 EUR
L13750.03 L13750.06
5-Fluor-2-toluoylchlorid ≥98%
5-Fluor-2-toluoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 21900-39-0 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 108°/24mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236681
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (24 mmHg)
Dichte: 1,270
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236681
CAS-Nummer: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8,II