α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Formel:
C₈H₄ClF₃O Siedepunkt: 188…190 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,404 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000694 CAS-Nummer: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN: 3265 ADR: 8,II |