4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006407-1G 006407-5G
FLUO006407-1GEA 31.1 EUR
FLUO006407-1G FLUO006407-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226.56 g/mol
Siedepunkt: 157
Dichte: 1.495 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061158
CAS-Nummer: 189807-21-4
UN: 3265
ADR: 8 II