4-(Trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
007584-10G
007584-50G
FLUO007584-10GEA
63.9
EUR
FLUO007584-10G
FLUO007584-50G
4-(Trifluormethyl)benzamid
4-(Trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,14 g/mol Schmelzpunkt: 250…251 °C |
MDL:
MFCD00007998 CAS-Nummer: 1891-90-3 EINECS: 217-571-9 |