α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäure
SB01835.1 SB01835.10
MAYBSB01835.1EA 0 EUR
MAYBSB01835.1 MAYBSB01835.10
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 110
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9