α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäure
001412-25G 001412-100G
FLUO001412-25GEA 36.9 EUR
FLUO001412-25G FLUO001412-100G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 110
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9