α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
002014-1G
002014-5G
002014-25G
FLUO002014-1GEA
31.1
EUR
FLUO002014-1G
FLUO002014-5G
FLUO002014-25G
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Schmelzpunkt: 160 °C |
MDL:
MFCD00010322 CAS-Nummer: 115029-24-8 |