α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzoesäure
A16737.09 A16737.18
A16737.09EA 50.2 EUR
A16737.09 A16737.18
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 454-92-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00002519
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 237…240 °C
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002519
CAS-Nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2