α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoesäure
005815-1G
005815-2.5G
FLUO005815-1GEA
130
EUR
FLUO005815-1G
FLUO005815-2.5G
α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure
α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208.11 g/mol |
MDL:
MFCD01631565 CAS-Nummer: 261951-80-8 |