3-Fluor-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001468-5G 001468-10G 001468-100G 001468-25G
FLUO001468-5GEA 0 EUR
FLUO001468-5G FLUO001468-10G FLUO001468-100G FLUO001468-25G
3-Fluor-p-toluylsäure
3-Fluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 159…160 °C
MDL: MFCD00002490
CAS-Nummer: 350-28-7
EINECS: 206-498-8