α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007912-5G
007912-25G
FLUO007912-5GEA
94.1
EUR
FLUO007912-5G
FLUO007912-25G
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure
α,α,α,5-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol |
MDL:
MFCD00083521 CAS-Nummer: 654-99-9 |