α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure
188460010 188460050
ACRO188460010EA 21.3 EUR
ACRO188460010 ACRO188460050
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Schmelzpunkt: 219…222 °C
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %