α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure
A14494.06 A14494.14
A14494.06EA 54.1 EUR
A14494.06 A14494.14
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure ≥98%
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 455-24-3 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 220-222° Boiling Point: 247°/753mm MDL No.: MFCD00002562
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (753 mmHg)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8