α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure

SB00672.1 SB00672.10
MAYBSB00672.1EA 0 EUR
MAYBSB00672.1 MAYBSB00672.10
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR