α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure
002701-500G 002701-25G 002701-100G
FLUO002701-500GEA 368 EUR
FLUO002701-500G FLUO002701-25G FLUO002701-100G
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8