3-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Amino-3-(trifluormethyl)benzoesäure, 2-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
CFF802. 005562-1G 005562-5G
CHMPCFF802.EA 0 EUR
CHMPCFF802. FLUO005562-1G FLUO005562-5G
3-(Trifluormethyl)anthranilsäure
3-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
MDL: MFCD00274210
CAS-Nummer: 313-12-2