6-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF805.
009012-1G
009012-5G
CHMPCFF805.EA
0
EUR
CHMPCFF805.
FLUO009012-1G
FLUO009012-5G
6-(Trifluormethyl)anthranilsäure
6-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205.14 g/mol |
MDL:
MFCD01569538 CAS-Nummer: 314-46-5 |