4-Fluor-3-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
009207-10G 009207-25G 009207-5G
FLUO009207-10GEA 55.4 EUR
FLUO009207-10G FLUO009207-25G FLUO009207-5G
4-Fluor-3-iodtoluol
4-Fluor-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
MDL: MFCD00079759
CAS-Nummer: 452-82-4