3-Fluor-4-iodtoluol
Lieferant: CHEMPUR
|
|
Synonyme:
1-Fluor-2-iod-5-methylbenzol
FL13321.POR
013321-1G
013321-5G
CHMPFL13321.POREA
0
EUR
CHMPFL13321.POR
FLUO013321-1G
FLUO013321-5G
3-Fluor-4-iodtoluol
3-Fluor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143162 CAS-Nummer: 452-79-9 |