3-Fluor-4-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
|
Synonyme:
1-Fluor-2-iod-5-methylbenzol
021397-5G
021397-1G
FLUO021397-5GEA
0
EUR
FLUO021397-5G
FLUO021397-1G
3-Fluor-4-iodtoluol
3-Fluor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143162 CAS-Nummer: 452-79-9 |