3-Fluor-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
1-Fluor-2-iod-5-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
635154-1G
635154-5G
SIAL635154-1GEA
39.5
EUR
SIAL635154-1G
SIAL635154-5G
3-Fluor-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD00143162 CAS-Nummer: 452-79-9 |