5-Fluor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-6-iodtoluol, 1-Fluor-4-iod-3-methylbenzol
005416-1G
005416-5G
005416-25G
FLUO005416-1GEA
31.1
EUR
FLUO005416-1G
FLUO005416-5G
FLUO005416-25G
5-Fluor-2-iodtoluol
5-Fluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD00039397 CAS-Nummer: 66256-28-8 |