α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Iod-4-(trifluormethyl)benzol, α,α,α-Trifluor-p-iodtoluol, 4-Iodbenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365858-1G 365858-5G
SIAL365858-1GEA 34.4 EUR
SIAL365858-1G SIAL365858-5G
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Molecular Weight: 272,01 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,851 g/cm³ (26 °C)
MDL: MFCD00039398
CAS-Nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4