2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
472190-2G 472190-500MG
SIAL472190-2GEA 119 EUR
SIAL472190-2G SIAL472190-500MG
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205,11 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (2,5 mmHg)
Dichte: 1,418 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00673069
CAS-Nummer: 69922-27-6
UN: 2922
ADR: 8,III