α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluormethylphenyl)isocyanat
L11156.06
L11156.14
L11156.03
L11156.06EA
59.8
EUR
L11156.06
L11156.14
L11156.03
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 2285-12-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Pungent
Boiling Point: 74-75°/40mm
Beilstein Reference: 977056
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002008
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Siedepunkt: 74…75 °C (40 mmHg) Dichte: 1,238 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002008 CAS-Nummer: 2285-12-3 EINECS: 218-925-5 UN: 2285 ADR: 6.1,II |