α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethylphenyl)isocyanat
SB01785.1 SB01785.10
MAYBSB01785.1EA 0 EUR
MAYBSB01785.1 MAYBSB01785.10
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002008
CAS-Nummer: 2285-12-3
EINECS: 218-925-5
UN: 2285
ADR: 6.1,II