α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethylphenyl)isocyanat
L09448.06 L09448.14 L09448.03
L09448.06EA 51.8 EUR
L09448.06 L09448.14 L09448.03
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 329-01-1 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4685 Odour: Pungent Boiling Point: 53-54°/11mm Beilstein Reference: 744880 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002020
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.336
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002020
CAS-Nummer: 329-01-1
EINECS: 206-341-3
UN: 2285
ADR: 6.1 II