2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
L10586.03
L10586.06
L10586.03EA
28.4
EUR
L10586.03
L10586.06
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 1743-86-8
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 2693552
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00039644
Formel:
C₈H₄F₃NS Molecular Weight: 203.19 g/mol Siedepunkt: 216 °C Dichte: 1.346 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039644 CAS-Nummer: 1743-86-8 ADR: 8 III |